Termostati a circolazione riscaldanti con bagno in acciaio inox o policarbonato semplici da utilizzare e adatti per numerose applicazioni, quali controllo della temperatura del campione, analisi, test di materiali o controllo di alimenti. Le unità offrono un'elevata stabilità termica, sono dotate di protezione da sovratemperatura e da basso livello di fluido (classe di sicurezza III/FL, DIN 12876) e sono adatte per utilizzi con fluidi infiammabili. Una potente pompa premente/aspirante garantisce una circolazione ottimale e una temperatura omogenea nel bagno, oltre a consentire il controllo della temperatura di applicazioni esterne correlate mediante un adattatore per pompa (accessorio). È disponibile una gamma completa di accessori, tra cui inserti, piattaforme regolabili variabili, coperture per bagni, sonde e tubi flessibili, fluidi per controllo di temperatura e diversi adattatori.
- Controller Pilot ONE® con tecnologia Plug&Play, touchscreen di 14,5 cm e navigazione nei menu intuitiva
- Controllo preciso della temperatura
- Protezione da sovratemperatura e basso livello di fluido
- Potente pompa premente/aspirante
- Programmer con funzioni calendario e orologio, per calibrazione a 5 punti
- Collegamento sensore PT100, interfacce USB e LAN
Il controller multi-touch Pilot ONE® è caratterizzato da un touchscreen luminoso di 14,5 cm con funzioni grafiche e menu di navigazione intuitivo in 11 lingue. I parametri operativi principali e i valori di temperatura sono tutti chiaramente visualizzati sul touchscreen. Funzionamento semplice grazie al menu dei preferiti, all'azionamento a un solo clic e al glossario tecnico integrato. Porte USB ed Ethernet integrate per il collegamento a un PC o a una rete, ad esempio per il controllo a distanza o la trasmissione dei dati.
Il nuovo controller Pilot ONE multi-touch offre un brillante touchscreen da 5,7" con funzioni grafiche e un comodo menu di navigazione. Tutti i parametri operativi importanti e i valori di temperatura sono visualizzati in modo ordinato sul touchscreen. Grazie al nuovo menu dei preferiti, al funzionamento con un clic e il funzionamento del glossario tecnico integrato è molto semplice, proprio come su uno smartphone.Le porte USB ed Ethernet integrate consentono la connessione a un PC o alla rete, ad esempio per il controllo remoto o la trasmissione dei dati.
Capacità massima della pompa:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, aspirazione 400 mbar.
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 200 mbar, 180 mbar suction
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 0,2 bar, 0,18 bar suction