Orders LinkContactUsLinkComponent
Gallduct forceps, Aesculap®
Nome del fornitore:   Aesculap
Gallduct forceps, Aesculap®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
Gallduct forceps, Aesculap®
6 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Gallduct forceps, Lower type
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Lahey-Sweet type
    200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Desjardins type
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Nissen type
    215 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Gray type
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gallduct forceps, Gray type
    220 mm