Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Nome del fornitore:   Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
7 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Angled tip, very fine (0,3 mm)
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 54.40
    SFr. 54.40
    1 * 1 ST
       SFr. 54.40
  • Straight, very fine (0,2 mm)
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.80
    SFr. 35.80
    1 * 1 ST
       SFr. 35.80
  • Straight, very fine (0,15 mm)
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.50
    SFr. 41.50
    1 * 1 ST
       SFr. 41.50
  • Curved tip, very fine (0,2 mm)
    115 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.80
    SFr. 47.80
    1 * 1 ST
       SFr. 47.80
  • Straight, very fine (0,3 mm)
    135 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 50.40
    SFr. 50.40
    1 * 1 ST
       SFr. 50.40
  • Curved tip, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2
    115 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Straight, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2
    135 mm