Orders LinkContactUsLinkComponent
Urine collection container
Urine collection container
Nome del fornitore:   SEMADENI
Urine collection container
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Urine collection container
3 varianti
Product Details & Documents
PP, with red PE screw cap
  • With labeling field
  • With cuttable spout for hygienic urine control
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Versione
    Disponibilità
    Price
  • SEMA5664
    with PE snap cap
    with PE snap cap
    125 ml
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 225.00
    SFr. 225.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 225.00
  • SEMA5665
    with PE snap cap
    with PE snap cap
    125 ml
    Sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 150 ST
    1 * 150 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 150 ST
       SFr. 177.00
  • SEMA5964
    with PE snap cap
    with PE snap cap
    200 ml
    Non sterile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 269.00
    SFr. 269.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 269.00