Orders LinkContactUsLinkComponent
Tape dispenser, multiple roll
Tape dispenser, multiple roll
Cleanroom tape dispenser, multi roll, blu, Tapes with 25 mm width
Codice catalogo 817-0310
Nome del fornitore:   ULTRATAPE
Tape dispenser, multiple roll
Codice catalogo 817-0310
Nome del fornitore:  ULTRATAPE
Tape dispenser, multiple roll
Tape dispenser, multiple roll
Cleanroom tape dispenser, multi roll, blu, Tapes with 25 mm width
Price
SFr. 305.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This multiple roll dispenser is designed to hold four rolls of up to 25,4 mm width and 201,2 metres in length.
Informazioni per l'ordine: Supplied with four 76 mm plastic core holders.
Specifiche
  • Per l'uso con:
    Tapes with 25 mm width
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Cleanroom tape dispenser, multi roll