Silver electrode, ScienceLine
Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Vetro, 4×120 mm, Plug head
SCOI285103607
Silver electrode with glass shaft.
- Connettore:Plug head
- Ø×L:4×120 mm
- Tipo:Ag 1100
- Descrizione:Metal electrode, Ag 1100
- Materiale:Vetro
- Temperatura:−5...+100 °C