Alcohol meter
Alcohol meter for printing, 0 - 30 %, 10 °C, 430 mm
Codice catalogo ALLA1460-QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
This alcohol meter in a pipette with thermometer is specially designed for printing.
Specifiche
- Descrizione:Alcohol meter for printing
- Lunghezza:430 mm
- Temperatura di calibrazione:10 °C
- Range di misura:0 - 30 %