Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom labels, matte
Cleanroom labels, matte
Nome del fornitore:   Texwipe
Cleanroom labels, matte
Nome del fornitore:  Texwipe
Certificates
Cleanroom labels, matte
Cleanroom labels, matte
3 varianti
Product Details & Documents
Matte finish cleanroom labels provide excellent compatibility with cleanroom pens and thermal transfer inks. Available with two different adhesive levels to provide excellent adhesion to a variety of surfaces without leaving residue.
  • Ideal for handwritten applications
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Adesivo
    Colore
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 817-0301
    Removable cleanroom labels, matte finish
    Removable cleanroom labels, matte finish
    PP
    Acrilico
    bianco
    38×38 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ROU
    1 * 4 ROU - SFr. 610.00
    SFr. 610.00
    1 * 4 ROU
       SFr. 610.00
  • 817-0305
    Removable cleanroom labels, matte finish
    Removable cleanroom labels, matte finish
    PP
    Acrilico
    bianco
    76×51 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ROU
    1 * 4 ROU - SFr. 798.00
    SFr. 798.00
    1 * 4 ROU
       SFr. 798.00
  • 817-0308
    Removable cleanroom labels, matte finish
    Removable cleanroom labels, matte finish
    PP
    Acrilico
    bianco
    102×51 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ROU
    1 * 4 ROU - SFr. 799.00
    SFr. 799.00
    1 * 4 ROU
       SFr. 799.00