Racks for centrifuge tubes
Codice catalogo SEMA3912
Nome del fornitore: SEMADENI
Specifiche
- Per provette:50 ml
- N. di fori:25
- Colore:blu
- Seq:02
- L×P×A:135×250×50 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Simple and inexpensive racks for 15 and 50 ml centrifuge tubes. Compatible with all standard universal tubes, respectively.
- PP, blue