Spear sponges
Disposable dissecting sponges
Codice catalogo HARV59-8422
Nome del fornitore: HARVARD APPARATUS
Vai a
Product Details & Documents
These sterile cellulose sponges are designed for the removal of fluids during microsurgery.
- Absorbs with only the tip immersed
- Integral bendable plastic handle for added flexibility
- Disposable for dissection use only
Suitable for spear applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Descrizione:Disposable dissecting sponges