Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste Bin
Waste Bin
bianco, HDPE, 20 L, 300×290×400 mm
Codice catalogo LAMA1148
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Waste Bin
Codice catalogo LAMA1148
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Waste Bin
Waste Bin
bianco, HDPE, 20 L, 300×290×400 mm
Price
SFr. 72.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This dustbin with pedal and inside bucket is designed for ecological removal of garbages.
Specifiche
  • Capacità:
    20 L
  • Colore:
    bianco
  • Materiale:
    HDPE
  • L×P×A:
    300×290×400 mm