Slide mailer
Slide mailers, PP, ⁵/₁₀
Codice catalogo LPIT290400
Nome del fornitore: LP ITALIANA
Vai a
Product Details & Documents
Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
- Dimensions: Ø 48×86
Specifiche
- N. di vetrini:⁵/₁₀
- Descrizione:Slide mailers
- Materiale:PP
- Seq:01