ContactUsLinkComponent
Heat resistant gloves, Sekuroka®
Heat resistant gloves, Sekuroka®
Nome del fornitore:  Roth Carl
Certificati
Heat resistant gloves, Sekuroka®
Nome del fornitore:  Roth Carl
Specifiche
  • Catalog No:
  • ROTHH299.1
  • ROTHH298.1
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Norma EN:
  • EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX)
  • EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX)