Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic needles
Hypodermic needles are precision made and the points are machine ground to achieve uniform sharpness. The needle cannula are fabricated of type 304 stainless steel tubing. Precision grinding, micro-bead jet blasting, and ultrasonic cleaning assure they are burrs and debris free.
Product Family Options
  • Gauge
    Lunghezza
  • 18
    38,1 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 1’670.00
    SFr. 1’670.00
    1 * 12 ST
       SFr. 1’670.00
  • 18
    50,8 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 1’670.00
    SFr. 1’670.00
    1 * 12 ST
       SFr. 1’670.00
  • 20
    50,8 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 1’670.00
    SFr. 1’670.00
    1 * 12 ST
       SFr. 1’670.00
  • 20
    63,5 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 1’670.00
    SFr. 1’670.00
    1 * 12 ST
       SFr. 1’670.00
  • 22
    38,1 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 1’670.00
    SFr. 1’670.00
    1 * 12 ST
       SFr. 1’670.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..