Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Nome del fornitore:   SEMADENI
Disposable cuvettes
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Disposable cuvettes
3 varianti
Product Details & Documents
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Range di misura
    Altezza
    Volume
    Cammino ottico
    Materiale finestra
    Disponibilità
    Price
  • Semi-micro
    350 – 800 nm
    45 mm
    1,5 ml
    10 mm
    PS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 28.40
    SFr. 28.40
    1 * 100 ST
       SFr. 28.40
  • Macro
    350 – 800 nm
    45 mm
    4 ml
    10 mm
    PS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 17.00
    SFr. 17.00
    1 * 100 ST
       SFr. 17.00
  • Macro
    350 – 800 nm
    45 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 22.90
    SFr. 22.90
    1 * 100 ST
       SFr. 22.90
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • LDPE caps for cuvettes with square opening
    LDPE caps for cuvettes with square opening
    SEMA2533
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 21.80