Double bossheads
Alluminio, 16,5 mm
Codice catalogo BOCH5342
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Double bossheads made of aluminium.
- For rods up to 16,5 mm
- Angle: 90°
- With socket screw (M6)
Specifiche
- Materiale:Alluminio
- per Ø asta:16,5 mm