Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps, three pronged
Clamps, three pronged
Clamps, three pronged, Alluminio, 0 - 100 mm, 140 mm
Codice catalogo BOCH5565
Nome del fornitore:   BOCHEM
Clamps, three pronged
Codice catalogo BOCH5565
Nome del fornitore:  BOCHEM
Clamps, three pronged
Clamps, three pronged
Clamps, three pronged, Alluminio, 0 - 100 mm, 140 mm
Price
SFr. 72.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Three pronged retort clamp made of aluminium.
  • Fingers of the clamps are covered with a layer of cork to protect clamped items
Specifiche
  • Larghezza di serraggio:
    0 - 100 mm
  • Descrizione:
    Clamps, three pronged
  • Lunghezza:
    140 mm
  • Materiale:
    Alluminio