Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste Bins
Waste Bins
Nome del fornitore:   SEMADENI
Waste Bins
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Waste Bins
2 varianti
Product Details & Documents
Made of HDPE.
  • Stable and are stackable
  • Odourless and hermetic seal for the transport and disposal
  • Adhesive sealing and triple lid seal
Round containers are suitable for safe and clean disposal of clinical, bacteriological or chemical and hazardous waste.
Certifications: UN 1H2/Y11/S (30 litre bins), max. loading 11 kg
UN 1H2/Y22/S (60 litre bins), max. loading 22 kg
Informations de commande: Lids must be ordered separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Materiale
    Capacità
    Ø×A
    Disponibilità
    Price
  • SEMA2092
    Waste disposal bin, without lid
    Waste disposal bin, without lid
    antracite
    HDPE
    30 L
    400×350 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.80
    SFr. 28.80
    1 * 1 ST
       SFr. 28.80
  • SEMA2093
    Waste disposal bin, without lid
    Waste disposal bin, without lid
    antracite
    HDPE
    60 L
    400×700 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.30
    SFr. 37.30
    1 * 1 ST
       SFr. 37.30
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lid for waste bin, yellow
    Lid for waste bin, yellow
    SEMA8684
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lid for waste bin, anthracite
    Lid for waste bin, anthracite
    SEMA4583
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 14.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lid for waste bin, yellow
    Lid for waste bin, yellow
    SEMA4584
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 11.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lid for waste bin, red
    Lid for waste bin, red
    SEMA4582
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.50
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.