Powder spatula
150 mm, 45 mm, 9 mm
Codice catalogo BOCH3740
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Double-ended powder spatula made of PTFE coated stainless steel. With one half-rounded and one flat end.
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:9 mm
- Lunghezza lama:45 mm