Buckets with Lid, Round
Codice catalogo SEMA2007
Nome del fornitore: SEMADENI
Specifiche
- Capacità:15 L
- Colore:traslucido
- Altezza:305 mm
- Seq:03
- Conf:10
- Ø:317 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
HDPE, translucent.
- With snug fitting Snap-On lid
- Metal carrying handle
- Good chemical resistance
For industrial and laboratory applications.