Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Nome del fornitore:   SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
4 varianti
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
  • Almost unbreakable transfer pipettes
  • Good chemical resistance and can be used at low temperatures
  • Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
  • Dustproof packaged in convenient standard boxes
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Volume di aspirazione
    Lunghezza
    Graduazione della scala
    Disponibilità
    Price
  • 3,3 ml
    155 mm
    - ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 70.70
    SFr. 70.70
    1 * 500 ST
       SFr. 70.70
  • 3,2 ml
    156 mm
    0,50 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 60.80
    SFr. 60.80
    1 * 500 ST
       SFr. 60.80
  • 3,5 ml
    225 mm
    0,25 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 64.90
    SFr. 64.90
    1 * 400 ST
       SFr. 64.90
  • 7,3 ml
    300 mm
    - ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 80.00
    SFr. 80.00
    1 * 100 ST
       SFr. 80.00