Jars, with slip lid
: SEMADENI
PS, clear
- Good chemical resistance
- Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Frequently Bought Together