Jerricans, with outlet connection
10 l, 265×130×400 mm
Codice catalogo 215-0233
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Universal jerrican for industry, trade and laboratories.
Specifiche
- Capacità:10 l
- Seq:01
- L×P×A:265×130×400 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Outlet connection