Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets Square
Buckets Square
traslucido, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Codice catalogo SEMA1358
Nome del fornitore:   SEMADENI
Buckets Square
Codice catalogo SEMA1358
Nome del fornitore:  SEMADENI
Buckets Square
Buckets Square
traslucido, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Price
SFr. 59.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Buckets made of LDPE, translucent, for industrial and laboratory applications.
  • Heavy
  • Sturdy
  • With internal scale and metal carrying handle
Specifiche
  • Capacità:
    20 L
  • Colore:
    traslucido
  • Dimensioni:
    330×310 mm
  • Altezza:
    320 mm