Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory trays
Laboratory trays
Nome del fornitore:   SEMADENI
Laboratory trays
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Laboratory trays
Laboratory trays
2 varianti
Product Details & Documents
Trays made of white co-polyester.
  • Stable
  • Temperature resistant from −40 to +220 °C
  • Suitable for use as a sterilisation or microwave tray
With rounded corners and smooth surfaces.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    171×125×35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 52.60
    SFr. 52.60
    1 * 100 ST
       SFr. 52.60
  • bianco
    227×177×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 100 ST
       SFr. 125.00