Orders LinkContactUsLinkComponent
Trays, multipurpose, PP
Trays, multipurpose, PP
Nome del fornitore:   SEMADENI
Trays, multipurpose, PP
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Trays, multipurpose, PP
Trays, multipurpose, PP
6 varianti
Product Details & Documents
Made of PP, white.
  • Stable, durable, unbreakable
  • Temperature resistant from −20 to +130 °C
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose trays. Suitable for use as a tray for aggressive substances, sterilisation and photographic development.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Materiale
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    PP
    180×230×42 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.60
    SFr. 10.60
    1 * 1 ST
       SFr. 10.60
  • bianco
    PP
    250×310×65 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • bianco
    PP
    310×370×75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.60
    SFr. 25.60
    1 * 1 ST
       SFr. 25.60
  • bianco
    PP
    420×520×120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 45.50
    SFr. 45.50
    1 * 1 ST
       SFr. 45.50
  • bianco
    PP
    535×635×140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 83.90
    SFr. 83.90
    1 * 1 ST
       SFr. 83.90
  • bianco
    PP
    650×845×160 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 98.40
    SFr. 98.40
    1 * 1 ST
       SFr. 98.40