Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, disposable | Avantor
Spatulas, disposable
Nome del fornitore:   SEMADENI
Spatulas, disposable
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
5 varianti
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Larghezza lama
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • SEMA3186
    Spatula, semi-circular, for use in round vessels
    Spatula, semi-circular, for use in round vessels
    130 mm
    45 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 51.10
    SFr. 51.10
    1 * 100 ST
       SFr. 51.10
  • SEMA3339
    Spatula, short, with broad ending
    Spatula, short, with broad ending
    115 mm
    22 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.10
    SFr. 27.10
    1 * 100 ST
       SFr. 27.10
  • SEMA3340
    Spatula, medium, with slim ending
    Spatula, medium, with slim ending
    135 mm
    14 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 37.60
    SFr. 37.60
    1 * 100 ST
       SFr. 37.60
  • SEMA3341
    Spatula, long, with long and broad ending
    Spatula, long, with long and broad ending
    155 mm
    22 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 64.70
    SFr. 64.70
    1 * 100 ST
       SFr. 64.70
  • 231-1120
    Double spatula, with corrugated surface
    Double spatula, with corrugated surface
    145 mm
    14 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 34.10
    SFr. 34.10
    1 * 100 ST
       SFr. 34.10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..