ContactUsLinkComponent
Analogue caliper
Katalognr. MOIN1452MI
Anbieter:  MOINEAU
undefined
Analogue caliper
Katalognr. MOIN1452MI
Anbieter:  MOINEAU
Technische Daten
  • Range di misura:
    0 - 150 mm
  • Risoluzione:
    1:50
  • Descrizione:
    Analogue caliper
  • Conf:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Analogue caliper with clamping screw.
  • Depth gauge
  • Clamping screw
Weight: 270 g