Impregnated biocide wipes, Klerwipe™-CR
Nome del fornitore: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificati
Informazioni su questo articolo
These hydroentangled polyester/cellulose blend wipes are impregnated with a choice of biocides.
- Sterile, binder-free, low particulate
- Klertear packaging makes the packs easy to open even when wearing gloves
Weight: 68 g/m²
Packaging: The wipes are supplied double bagged in a resealable pouch (Klertear packaging).
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Frequently Bought Together