Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety baskets
Safety baskets
Nome del fornitore:   SEMADENI
Safety baskets
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Safety baskets
4 varianti
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Anti-static
  • Space-saving, stackable
  • Good chemical and temperature resistance
The antistatic safety baskets with perforated walls and base comes with collapsible plastic mounting bracket with lock in vertical position.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 216-7333
    Basket with handle, PP, green
    Basket with handle, PP, green
    430×310×220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 38.20
    SFr. 38.20
    1 * 1 ST
       SFr. 38.20
  • SEMA2699
    Basket with handle, PP, yellow
    Basket with handle, PP, yellow
    430×310×220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • SEMA4953
    Basket with handle, PP, blue
    Basket with handle, PP, blue
    430×310×220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.90
    SFr. 34.90
    1 * 1 ST
       SFr. 34.90
  • SEMA4954
    Basket with handle, PP, red
    Basket with handle, PP, red
    430×310×220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.00
    SFr. 40.00
    1 * 1 ST
       SFr. 40.00