Flaconi a collo stretto, con filettatura, rotondi, con tappo a vite
Catalog # 215-3584
Supplier: PONT PACKAGING
Specifications
- Filettatura:DIN 68
- Capacità:1000 ml
- Descrizione:Without screw cap
- Ø collo:31,5 mm
- Conf:12
Specifications
About this item
Glass, green.