Microcentrifuga, MIKRO 185
Catalog # 521-1897
Supplier: Hettich
Specifications
- Capacità max.:24×1,5/2,0 ml*
- Velocità massima:13300 min⁻¹
- Descrizione:Microcentrifuga MIKRO 185, senza rotore
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Modello:MIKRO 185
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- RCF massima:17008*
- Alimentazione:208 - 240 V
- Timer:1 - 99 min funzionamento continuativo, modalità ciclo breve (tasto per funzionamento a impulsi)
- Peso:10 kg
- L×P×A:262×352×228 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Versatile centrifuga utilizzabile con quattro diversi rotori.
- Design compatto per un notevole risparmio di spazio sul banco
- Fissaggio e blocco del coperchio; sblocco di emergenza del coperchio
- Tasto per funzionamento a impulsi per cicli di centrifugazione brevi
- Display LCD retroilluminato; impostazione di velocità e timer tramite tasti freccia
Tutte le fasi di separazione necessarie per la preparazione dei campioni per applicazioni di biologia molecolare (che non devono essere raffreddati) possono essere eseguite in modo rapido e affidabile. Ideale per ricerca, diagnostica clinica e didattica.
* con rotore 1226
Ordering information: i rotori sono disponibili separatamente. Adattatori per provette da 0,2/0,5 ml disponibili su richiesta.