Orders LinkContactUsLinkComponent
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Nome del fornitore:   Hanna
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Nome del fornitore:  Hanna
Certificates
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
3 varianti
Product Details & Documents
  • Colour coded labels
  • ±0,01 pH
 : Technical buffer solutions with certificate.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Valore pH
    Accuratezza pH
    Temperatura di riferimento
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1,00
    ±0,01
    25 °C
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 67.00
    SFr. 67.00
    1 * 500 mL
       SFr. 67.00
  • 8,00
    ±0,01
    25 °C
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 67.00
    SFr. 67.00
    1 * 500 mL
       SFr. 67.00
  • 10,01
    ±0,01
    25 °C
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 500 mL
       SFr. 92.10