Scoops, Rotilabo®
Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, HDPE, bianco
Codice catalogo ROTH0997.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Set of plastic scoops made of white HDPE.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Larghezza:42 - 170 mm
- Capacità:25 - 1520 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml
- Lunghezza:135 - 400 mm
- Materiale:HDPE
- Seq:08