Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Nome del fornitore:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
4 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Flasks are supplied without closures
Ideal for aerobic microbiology and cell culture.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Ø esterno collo
    Disponibilità
    Price
  • 250 ml
    155 mm
    82 mm
    38 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 1’030.00
    SFr. 1’030.00
    1 * 20 ST
       SFr. 1’030.00
  • 500 ml
    193 mm
    101 mm
    38 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 1’200.00
    SFr. 1’200.00
    1 * 20 ST
       SFr. 1’200.00
  • 1000 ml
    222 mm
    128 mm
    38 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 1’130.00
    SFr. 1’130.00
    1 * 10 ST
       SFr. 1’130.00
  • 2000 ml
    300 mm
    166 mm
    38 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 781.00
    SFr. 781.00
    1 * 5 ST
       SFr. 781.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    392-0358
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 95.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    392-0359
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 284.00