Orders LinkContactUsLinkComponent
Softshell jackets, Oregon, TK40
Softshell jackets, Oregon, TK40
Nome del fornitore:   Portwest
Softshell jackets, Oregon, TK40
Nome del fornitore:  Portwest
Certificates
Softshell jackets, Oregon, TK40
6 varianti
Product Details & Documents
These 2-layer softshell jackets are made of 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece. The jackets are wind- and showerproof.
  • Two side pockets, zipped mobile phone pocket (chest)
  • Half-elasticated cuffs with Velcro adjustment
Colour: Black
Weight: 250 g/m²
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • PRTWTK40BKRS
  • PRTWTK40BKRM
  • PRTWTK40BKRL
  • PRTWTK40BKRXL
  • PRTWTK40BKRXXL
  • PRTWTK40BKRXXXL
  • Modello:
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Applicazioni per abiti:
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • Peso:
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Vestibilità del capo
    Disponibilità
    Price
  • nero
    S
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.50
    SFr. 64.50
    1 * 1 ST
       SFr. 64.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRS
    Modello
    Oregon TK40
    Applicazioni per abiti
    Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Peso
    250 g/m²
  • nero
    M
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.50
    SFr. 64.50
    1 * 1 ST
       SFr. 64.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRM
    Modello
    Oregon TK40
    Applicazioni per abiti
    Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Peso
    250 g/m²
  • nero
    L
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.50
    SFr. 64.50
    1 * 1 ST
       SFr. 64.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRL
    Modello
    Oregon TK40
    Applicazioni per abiti
    Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Peso
    250 g/m²
  • nero
    XL
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.50
    SFr. 64.50
    1 * 1 ST
       SFr. 64.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRXL
    Modello
    Oregon TK40
    Applicazioni per abiti
    Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Peso
    250 g/m²
  • nero
    XXL
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.50
    SFr. 64.50
    1 * 1 ST
       SFr. 64.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRXXL
    Modello
    Oregon TK40
    Applicazioni per abiti
    Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Peso
    250 g/m²
  • nero
    3XL
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 64.50
    SFr. 64.50
    1 * 1 ST
       SFr. 64.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRXXXL
    Modello
    Oregon TK40
    Applicazioni per abiti
    Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Peso
    250 g/m²