Bottle brushes
Bottle brush, T310, Setole naturali, bianco, 41 mm, Wire, 300 mm
Codice catalogo 149-0008
Nome del fornitore: PINNACLE BRUSH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Colore setola:bianco
- Materiale setola:Setole naturali
- Testa della spazzola Ø:41 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Bottle brush, T310
- Seq:01
- Lunghezza totale:300 mm