Digital thermometer, ad 20th
Electronic thermometer (without probes), ad 20 th, −50…+300 °C, ±0,5 °C or 1% of range, 0,1 °C, 90×60×25 mm
Codice catalogo AMARE910640
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
This digital thermometer can be used with four different PT100 class A probes.
: Probes are sold separately.
: Supplied with battery.
Specifiche
- Modello:ad 20 th
- Range di misura:−50…+300 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- Descrizione:Electronic thermometer (without probes)
- Seq:05
- L×P×A:90×60×25 mm
- Accuratezza:±0,5 °C or 1% of range
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoAccuratezzaØ×LDisponibilitàPrice
- Immersion Probe, ad 20 thImmersion Probe, ad 20 thAMARE910650±0,3 °C or 0,5% of range3,0×105 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 56.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoAccuratezzaØ×LDisponibilitàPrice
- Piercing Probe, ad 20 thPiercing Probe, ad 20 thAMARE910652±0,3 °C or 0,5% of range3,0×105 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 57.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoAccuratezzaØ×LDisponibilitàPrice
- Air Probe, ad 20 thAir Probe, ad 20 thAMARE910654±0,3 °C or 0,5% of range3,0×105 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 65.40
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoAccuratezzaØ×LDisponibilitàPrice
- Surface Probe, ad 20 thSurface Probe, ad 20 thAMARE910656±0,3 °C or 0,5% of range8,0×105 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 72.60
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.