Orders LinkContactUsLinkComponent
GC ferrules, SilTite™
GC ferrules, SilTite™
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
GC ferrules, SilTite™
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
GC ferrules, SilTite™
3 varianti
Product Details & Documents
SilTite™ ferrules are designed for use with capillary column connectors.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 555-9246
    For 0,25 mm ID columns
    For 0,25 mm ID columns
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 145.00 SFr.
    145.00 SFr.
    1 * 10 ST
       145.00 SFr.
  • 555-9245
    For 0,32 mm ID columns
    For 0,32 mm ID columns
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 150.00 SFr.
    150.00 SFr.
    1 * 10 ST
       150.00 SFr.
  • 555-9244
    For 0,53 mm ID columns
    For 0,53 mm ID columns
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 150.00 SFr.
    150.00 SFr.
    1 * 10 ST
       150.00 SFr.