Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups for analyser
Il sito sta attualmente riscontrando difficoltà tecniche. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per eventuali disagi.
Sample cups for analyser
For Coulter Counter analysers, with cap, 20 ml, Bag of 250 or 1250/case
Codice catalogo 391-3720
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Sample cups for analyser
Codice catalogo 391-3720
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Sample cups for analyser
For Coulter Counter analysers, with cap, 20 ml, Bag of 250 or 1250/case
Price
SFr. 254.00
Log in per disponibilità
1 * 1.250 ST
Product Details & Documents
Cups made of PS.
  • Conical bottom and supported with skirts
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Suitable for analytical systems, such as Technicon, Gemsaec, Centrifichem, Hitachi, TOA and Coulter analysers.
Specifiche
  • Confezione:
    Bag of 250 or 1250/case
  • Capacità:
    20 ml
  • Descrizione:
    For Coulter Counter analysers, with cap
  • Seq:
    05