Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty vials, depyrogenated
Empty vials, depyrogenated
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   EP SCIENTIFIC
Empty vials, depyrogenated
Nome del fornitore:  EP SCIENTIFIC
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Empty vials, depyrogenated
11 varianti
Product Details & Documents
Clear depyrogenated sterile empty vials are type I borosilicate, assembled with butyl stoppers and aluminium seals. Used in the aseptic protocol.
  • Capacities ranges from 1 to 100 ml
  • Includes certificates of sterility and pyrogen test
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • EPSCST2-13
  • EPSCST5-20
  • EPSCST10-20
  • EPSCST30-20
  • EPSCST50-20
  • EPSCST100-20
  • EPSCST5-20A
  • EPSCST10-20A
  • EPSCST30-20A
  • EPSCST50-20A
  • EPSCST100-20A
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Clear vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Dimensione tappo
    Materiale tappo
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • EPSCST2-13
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    2,00 ml
    12,7×33,35 mm
    Yes
    With butyl stopper
    13 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 559.00
    SFr. 559.00
    1 * 100 ST
       SFr. 559.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST2-13
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST5-20
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    5,00 ml
    19,84×38,1 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 423.00
    SFr. 423.00
    1 * 50 ST
       SFr. 423.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST5-20
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST10-20
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    10,00 ml
    20,65×50,8 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 301.00
    SFr. 301.00
    1 * 50 ST
       SFr. 301.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST10-20
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST30-20
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    30,00 ml
    36,5×69,0 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 995.00
    SFr. 995.00
    1 * 50 ST
       SFr. 995.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST30-20
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST50-20
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    50,00 ml
    38,1×68,28 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 943.00
    SFr. 943.00
    1 * 50 ST
       SFr. 943.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST50-20
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST100-20
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    100,00 ml
    44,45×95,25 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’370.00
    SFr. 1’370.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’370.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST100-20
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
Amber vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Dimensione tappo
    Materiale tappo
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • EPSCST5-20A
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    5,00 ml
    19,84×38,1 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 637.00
    SFr. 637.00
    1 * 50 ST
       SFr. 637.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST5-20A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST10-20A
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    10,00 ml
    20,65×50,8 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 667.00
    SFr. 667.00
    1 * 50 ST
       SFr. 667.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST10-20A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST30-20A
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    30,00 ml
    33,35×63,50 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 995.00
    SFr. 995.00
    1 * 50 ST
       SFr. 995.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST30-20A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST50-20A
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    50,00 ml
    38,1×68,28 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’440.00
    SFr. 1’440.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’440.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST50-20A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • EPSCST100-20A
    Vials, depyrogenated, empty
    Vials, depyrogenated, empty
    100,00 ml
    44,45×95,25 mm
    Yes
    With butyl stopper
    20 mm
    Aluminium
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’590.00
    SFr. 1’590.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’590.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EPSCST100-20A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto