Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cannulas
Disposable cannulas
Nome del fornitore:   EHRHARDT SOEHNE
Disposable cannulas
Nome del fornitore:  EHRHARDT SOEHNE
Certificates
Disposable cannulas
Disposable cannulas
6 varianti
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
  • Pyrogen-free, not toxic
  • With lancet cut
  • EO-sterilisation
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Colore
    Lunghezza
    Sterili
    Ø×L
    Disponibilità
    Price
  • EHRS15886240C
    Disposable cannulas
    Disposable cannulas
    G15
    blu/grigio
    40 mm
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 49.30 SFr.
    49.30 SFr.
    1 * 100 ST
       49.30 SFr.
  • EHRS15886470
    Disposable cannulas
    Disposable cannulas
    G14
    verde
    70 mm
    +
    2×70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 118.00 SFr.
    118.00 SFr.
    1 * 100 ST
       118.00 SFr.
  • EHRS15885691
    Disposable cannulas
    Disposable cannulas
    G18
    rosa
    100 mm
    +
    1,2×100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 192.00 SFr.
    192.00 SFr.
    1 * 100 ST
       192.00 SFr.
  • EHRS15884892
    Disposable cannulas
    Disposable cannulas
    G21
    verde
    120 mm
    +
    0,8×120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 88.50 SFr.
    88.50 SFr.
    1 * 100 ST
       88.50 SFr.
  • EHRS15885092
    Disposable cannulas
    Disposable cannulas
    G20
    giallo
    120 mm
    +
    0,9×120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 101.00 SFr.
    101.00 SFr.
    1 * 100 ST
       101.00 SFr.
  • EHRS15886511
    Disposable cannulas
    Disposable cannulas
    G14
    verde
    120 mm
    +
    2×120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 118.00 SFr.
    118.00 SFr.
    1 * 100 ST
       118.00 SFr.