Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide container
Slide containers, traslucido, HDPE, 2
Codice catalogo 212-0530
Nome del fornitore:   BOETTGER PAUL
Slide container
Codice catalogo 212-0530
Nome del fornitore:  BOETTGER PAUL
Slide container
Slide container
Slide containers, traslucido, HDPE, 2
Price
SFr. 156.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
High-density polyethylene container for microscopy slides.
  • Mailing or storage of microscopy slides
  • For two slides (or four slides stored opposite each other)
  • Shielded ventilation in the cover
 : Containers are supplied without slides.
Specifiche
  • N. di vetrini:
    2
  • Colore:
    traslucido
  • Descrizione:
    Slide containers
  • Materiale:
    HDPE