VWR®, Timer digitale, due canali
Catalog # 609-0199
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Colore:bianco/blu
- Descrizione:Timer digitale, due canali
- Seq:01
- L×P×A:89×16×76 mm
- Accuratezza:±0,01 %
- Conf:1
Specifications
About this item
Due attività di conto alla rovescia simultanee per 99 ore, 59 minuti, 59 secondi.
- Il LED verde lampeggia durante il conteggio alla rovescia
- Il LED rosso lampeggia al raggiungimento dello zero
- Volume regolabile: alto e basso o muto per il funzionamento silenzioso, solo con LED lampeggiante
Certifications: A norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCLS Z540-1 e 9001, accreditato da A2LA a indicare la tracciabilità a standard NIST.
Delivery: con batterie, parte posteriore magnetica, clip supporto e certificato di calibrazione.