VWR®, Timer digitale, monocanale
Codice catalogo 609-0203
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Colore:bianco/nero
- Descrizione:Timer digitale, monocanale
- L×P×A:63,5×12,7×57 mm
- Accuratezza:±0,01% (1 s)
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Capacità di 99 minuti, 59 secondi in incrementi di un secondo (±0,01%).
- Display LCD
- Conteggio progressivo e conto alla rovescia
- Tastierino numerico per semplificare l'impostazione del conto alla rovescia
- Allarme
Certifications: Conformità agli standard ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001 indicante la tracciabilità a standard NIST.
Delivery: con clip, stativo, magnete, apertura per cinghia, batteria e certificato di calibrazione.