Orders LinkContactUsLinkComponent
WetGrip labels
WetGrip labels
Nome del fornitore:   DIVERSIFIED BIOTECH
WetGrip labels
Nome del fornitore:  DIVERSIFIED BIOTECH
Certificates
9 varianti
Product Details & Documents
These WetGrip labels grip to moist, frosty or frozen surfaces.
  • Temperature resistant to −80 °C
  • Compatible with centrifuge rotors
  • Resistant to chemicals and solvents
  • Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls.
Product Family Options
Direct thermal labels
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Printing method
    Colore
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • DIVEGRDT-1000
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    Paper
    Direct thermal
    bianco
    27×13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 153.00
  • DIVEGRDT-2000
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    Paper
    Direct thermal
    bianco
    38×13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 750 ST
    1 * 750 ST - SFr. 156.00
    SFr. 156.00
    1 * 750 ST
       SFr. 156.00
  • DIVEGRDT-3000
    WetGrip printer labels for 2,0 ml tubes
    WetGrip printer labels for 2,0 ml tubes
    Paper
    Direct thermal
    bianco
    38×19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 750 ST
    1 * 750 ST - SFr. 142.00
    SFr. 142.00
    1 * 750 ST
       SFr. 142.00
  • DIVEGRDT-6000
    WetGrip printer labels, with 9,5 mm spot for 1,5 ml tubes
    WetGrip printer labels, with 9,5 mm spot for 1,5 ml tubes
    Paper
    Direct thermal
    bianco
    38×13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 500 ST
       SFr. 188.00
  • DIVEGRDT-4000
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    Paper
    Direct thermal
    bianco
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 211.00
    SFr. 211.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 211.00
Laser labels
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Printing method
    Colore
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • DIVEGRLA-1000
    WetGrip printer labels for microscope slides
    WetGrip printer labels for microscope slides
    Paper
    Laser
    bianco
    22×22 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.400 ST
    1 * 2.400 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 2.400 ST
       SFr. 220.00
  • DIVEGRLA-1050
    WetGrip printer labels for 1,5 - 2,0 ml tubes
    WetGrip printer labels for 1,5 - 2,0 ml tubes
    Paper
    Laser
    bianco
    38×19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 1.500 ST
       SFr. 220.00
  • DIVEGRLA-2016
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    Paper
    Laser
    bianco
    33×13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.700 ST
    1 * 1.700 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 1.700 ST
       SFr. 220.00
  • DIVEGRLA-2380
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    Paper
    Laser
    bianco
    24×13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.380 Pce
    1 * 2.380 Pce - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 2.380 Pce
       SFr. 220.00