VWR® Q Path® MicroStar II, Cassette in dispenser
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
In resina acetalica. Adatte per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistenti a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con nastro (rack) per stampanti per cassette Leica e Sakura e coperchio monouso a parte. Rack da 40 cassette.
- Apertura piccola per la filtrazione di liquidi
- Con cerniera e coperchio separato
- Angolo di scrittura di 45°
Frequently Bought Together