Orders LinkContactUsLinkComponent
Contacellule automatico, EVE™
Contacellule automatico, EVE™
Contacellule automatico completo di alimentatore e unità USB, 50 vetrini con un flacone di blu tripano (0,4%) da 1,5 ml, EVE™
Codice catalogo 734-2675
Nome del fornitore:   NANOENTEK
Contacellule automatico, EVE™
Codice catalogo 734-2675
Nome del fornitore:  NANOENTEK
Contacellule automatico, EVE™
Contacellule automatico, EVE™
Contacellule automatico completo di alimentatore e unità USB, 50 vetrini con un flacone di blu tripano (0,4%) da 1,5 ml, EVE™
Price
SFr. 3’100.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
EVE™ è un contacellule automatico da banco progettato per misurare la conta cellulare e la vitalità con accuratezza e precisione. Utilizza la tecnica standard con blu tripano.
  • Distinzione fine delle cellule aggregate: risultati accurati con algoritmo di analisi avanzato
  • Ampia gamma di dimensioni e tipi di cellule: linee cellulari primarie (tessuti e sangue) e cellule staminali
  • Facile da usare: LCD touch screen esente da manutenzione
  • Archivio dati analisi: 500 risultati di test, trasferimento al PC tramite USB
  • Suddivisione delle dimensioni delle cellule: selezionare il range di dimensioni delle cellule con l'apposita funzione
Specifiche
  • Modello:
    EVE™
  • Descrizione:
    Contacellule automatico completo di alimentatore e unità USB, 50 vetrini con un flacone di blu tripano (0,4%) da 1,5 ml
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Perle analitiche 1,0×106 perle/ml
    Perle analitiche 1,0×106 perle/ml
    734-2674
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL - SFr. 82.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vetrini contacellule per 100 conteggi, EVS-050
    Vetrini contacellule per 100 conteggi, EVS-050
    734-2676
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 250.00