Centrifuge tubes
Codice catalogo SEMA1567
Nome del fornitore: SEMADENI
Specifiche
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:24×95 mm
- Capacità:30 ml
- Seq:01
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PP, clear.
- Stable
- Autoclavable
- Temperature resistant up to 130 °C
- Excellent chemical resistance
Round bottom with rim.