Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
Nome del fornitore:   SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
6 varianti
Product Details & Documents
These fresh storage boxes made of polypropylene (PP) are dimensionally stable.
  • With hermetically closing blue snap-lid made of soft polythene (PE-LD)
  • Can be used for temperatures from −40 to +85 °C
  • Dishwasher and microwave resistant
  • Approved for food contact
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    L×P×A
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 0,3 l
    naturale
    110×110×44 mm
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.00
    SFr. 2.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2.00
  • 0,5 l
    naturale
    150×100×50 mm
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.10
    SFr. 3.10
    1 * 1 ST
       SFr. 3.10
  • 1,5 l
    naturale
    230×150×65 mm
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.70
    SFr. 5.70
    1 * 1 ST
       SFr. 5.70
  • 2,75 l
    naturale
    230×150×105 mm
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.40
    SFr. 10.40
    1 * 1 ST
       SFr. 10.40
  • 3,0 l
    naturale
    280×180×80 mm
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
    SFr. 10.00
    1 * 1 ST
       SFr. 10.00
  • 4,0 l
    naturale
    280×180×115 mm
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14.00
    SFr. 14.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14.00